Learn More
Contec™ Systèmes de chariot et de double seau
Doté d’un chariot en acier inox avec poignée amovible pour faciliter l’autoclavage et un stockage plus pratique. Le système à chariot et double seau Contectrade; offre plusieurs choix d’essoreuses afin de s’adapter à tous les systèmes de serpillères à franges Contectrade;.
Marque: Contec™ 2757
Includes: Poignée amovible ; deux seaux de 5 gal (gris et rouge) ; kit de raccordement en acier inoxydable ; chariot en acier inoxydable ; quatre roulettes, deux fixes et deux pivotantes/verrouillables ; cadre extensible
Description
Doté d’un chariot en acier inox avec poignée amovible pour faciliter l’autoclavage et un stockage plus pratique. Le système à chariot et double seau Contectrade; offre plusieurs choix d’essoreuses afin de s’adapter à tous les systèmes de serpillères à franges Contectrade;.
ulliLa conception durable, légère et compacte améliore la maniabilité et réduit l’espace de stockage nécessaire/liliQuatre roulettes (deux fixes et deux pivotantes) et simplicité de verrouillage d’un seul pied/liliLe système peut être utilisé avec deux ou trois seaux, en fonction des protocoles de nettoyage requis ; Le cadre extensible permet d’accueillir un seau supplémentaire/liliLe kit de connexion en acier inox inclus empêche la formation de gouttes entre les seaux/liliIdéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés avec de petits autoclaves ou un espace de stockage limité/liliPour une flexibilité optimale, les essoreuses peuvent être commandées séparément/li/ulSpécification
Système à chariot et seaux | |
Autoclavable | |
22 x 23,5 x 36 po (56 x 60 x 91 cm) | |
Essoreuses et serpillières assorties Contectrade; ; compatibles avec tous les styles et toutes les tailles de serpillières Contectrade; en fonction de l’essoreuse sélectionnée | |
91 cm | |
22 in | |
2 x 5 gal. (20 L) Buckets; optional additional Bucket | |
23.5 in |
Acier inox et PP | |
Rouge, gris | |
Permettent un nettoyage efficace de la salle blanche pour les environnements compacts à espace de stockage limité | |
36 in | |
Chariot en acier inox avec poignée amovible, roulettes avec freins, godets autoclavables en PP rouge et gris de 2 x 5 gal (20 litres), rejingot en acier inox | |
56 cm | |
Non stérile | |
60 cm |