Learn More
Contec™ Lingettes spéciales pour salles blanches Delta™ Amplitude™, classe ISO 5
Nettoyez les produits optiques délicats tels que les lentilles et les miroirs. Les lingettes pour salles blanches spécialisées Contec™ Amplitude™ Delta™, de classe ISO 5, sont compatibles avec les solutions de nettoyage et de désinfection courantes. Le matériau de construction en fibre synthétique n’est pas abrasif avec de faibles niveaux de particules et de substances extractibles.
Marque: Contec™ AMDE0001
466.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extrêmement douces et propres
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Texture non abrasive
- À utiliser pour le nettoyage des produits délicats
- Essuyez les produits avant de les introduire dans la salle blanche
- Faites à 100 % en polyester non tissé, hydroenchevêtré pour assurer une propreté, une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Idéales pour une utilisation avec des solvants
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Informations sur la commande
Poids de base, 68g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Delta | |
23 cm | |
23 cm | |
Solutions de nettoyage et de désinfection courantes | |
Blanc | |
Salle blanche |
9 in | |
9 in | |
Fibre synthétique | |
Classe ISO 5 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |