missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Boîtes de contact

Code produit. 13052093
Click to view available options
Évent:
Non
Oui
Conditionnement:
600 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13052093

Marque: Greiner Bio-One 629180

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Stérilisation par irradiation. Boîtes de contact Greiner Bio-One utilisées dans la surveillance de l’hygiène pour détecter les micro-organismes et tester l’efficacité du nettoyage et de la désinfection sur des surfaces planes.

  • Disponible en différentes tailles
  • Avec ou sans orifice d’aération
  • Matériau : Polystyrène transparent et résistant à la chaleur
  • Boîte de contact avec graduation pour permettre des analyses rapides et faciles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de culture cellulaire
Évent Oui
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 65 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis