Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Code produit. 10393175 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 x 45 pièces
800 unités
Pour 240 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
900 pièces
Code produit. 10393175
Marque: Thermo Scientific™ 97002121
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL.
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL. Conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher mL, ces consommables utilisent des plastiques jetables en PP. Les plastiques, peignes à pointes et barrettes de tubes conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules, et leur conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
L’instrument KingFisher est conçu pour un maximum de 15 barrettes de tubes compatibles avec le peigne spécialement conçu.
  • Un traitement d’échantillons requiert une barrette de tubes contenant cinq tubes.
  • Un peigne à cinq pointes est utilisé pour traiter cinq échantillons à la fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 x 45 pièces
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.