Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- L’extrémité souple permet une application plus douce sur les surfaces.
- La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,11 in. |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 3,2 mm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2,8 mm |
| Longueur (impériale) de la pointe | 0,27 in. |
| Longueur (impériale) | 6.4 in. |
| Longueur (métrique) de la pointe | 6,9 mm |
| Longueur (métrique) | 163,8 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (impériale) de la pointe | 0,13 in. |
| Afficher plus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur