Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMA
Code produit. 16665554 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de poignée:
Flex-Tip
Tête large
Matériau de la pointe:
Double maille de polyester
Maille polyester
Longueur (impériale):
2,8 in
4,9 in
Diamètre (métrique) de la pointe:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 16665554
Marque: Contec™ SP10M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les écouvillons en polyester scellé CONSTIX™ sont constitués de tissu 100 % polyester thermolié à la tige en PP.
  • La tête ne contient ni adhésifs, ni liants.
  • Durable, absorbant et à très faible teneur en particules et résidus.
  • La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
  • Compatible avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones
  • L’embout souple facultatif offre une application plus douce sur les surfaces et permet d’accéder à des espaces et éléments très petits
  • La tête en polyester non tissé facultative offre une meilleure capacité d’adsorption pour les solutions non aqueuses
  • La tête large facultative offre une couverture de surface plus large pour les applications critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,09 in
Longueur (impériale) 2,8 in
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,3 mm
Longueur (métrique) 70,1 mm
Type de poignée Flex-Tip
Diamètre (métrique) de la pointe 3,4 x 10,8 mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,14 x 0,43 po
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Étalon
Matériau de la pointe Double maille de polyester