Learn More
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16695544 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
127 mm
152,4mm
Matériau de la poignée:
Bois
ESD Stat-Rite, en polymère acrylique
Polypropylène
Polypropylène rempli de verre
Type de pointe:
Cellule fermée scellée
Embout souple
Grande tête en mousse rectangulaire
Pointe en mousse pointue
Rond
Spatule souple
Tête en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête ovale en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête en mousse non réticulée
Tête en mousse ovale
Tête en mousse à alvéoles ouvertes
Largeur (métrique) de la pointe:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 16695544
Marque: Contec™ SF17
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optez pour ces écouvillons résistants parfaits pour le nettoyage. Les écouvillons en mousse étanche Contec™ CONSTIX™ sont excellents pour l’élimination des particules. À utiliser avec des solvants tels que l’alcool isopropylique.
  • Robustes et résistants à l’abrasion
  • Tête en mousse à alvéoles ouvertes pour un nettoyage et une élimination des particules parfaits
  • La grande tête est idéale pour les grandes zones.
  • Parfaits pour l’application de revêtements
  • Idéaux pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Mousse scellée sur applicateur à pointe en coton (CTA)
Diamètre (impériale) de la poignée 0,1 in
Longueur (impériale) 6 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique, le nettoyage des surfaces à recoins et difficiles à atteindre, l’application de lubrifiants et l’élimination d’excès de matériaux
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,5mm
Longueur (métrique) 152,4mm
Longueur (impériale) de la poignée 5,25 in
Longueur (métrique) de la poignée 133,3mm
Matériau Mousse
Longueur (impériale) de la pointe 0,75 po
Longueur (métrique) de la pointe 19,1mm
Largeur (métrique) de la pointe 6,4mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,25 in
Type d’adhésif Sans objet
Matériau de la poignée Bois
Type de pointe Tête en mousse sur applicateur à pointe en coton
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane