Learn More
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
127 mm
152,4mm
Matériau de la poignée:
Bois
ESD Stat-Rite, en polymère acrylique
Polypropylène
Polypropylène rempli de verre
Type de pointe:
Cellule fermée scellée
Embout souple
Grande tête en mousse rectangulaire
Pointe en mousse pointue
Rond
Spatule souple
Tête en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête ovale en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête en mousse non réticulée
Tête en mousse ovale
Tête en mousse à alvéoles ouvertes
Largeur (métrique) de la pointe:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Robustes et résistants à l’abrasion
- Tête en mousse à alvéoles ouvertes pour un nettoyage et une élimination des particules parfaits
- La grande tête est idéale pour les grandes zones.
- Parfaits pour l’application de revêtements
- Idéaux pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique
Spécification
Spécification
| Structure | Mousse collée à l’embout à l’époxy, embout fixé mécaniquement à la tige tubulaire |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,19 in |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique, le nettoyage des surfaces à recoins et difficiles à atteindre, l’application de lubrifiants et l’élimination d’excès de matériaux |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 4,8mm |
| Longueur (métrique) | 114,3mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 3,7 po |
| Longueur (métrique) de la poignée | 94mm |
| Matériau | Mousse |
| Afficher plus |