Learn More
Liebisch™ Unité de type armoire SC Constasal™
Unité de test de corrosion à fonctionnement manuel.
Marque:  Liebisch™ 45017101
Code nomenclature Nacres: TB.04
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Code produit. 11900158
  • 44413.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Conception de type coffre compact économique en énergie et isolé contre la chaleur
  • Boîtier, chambre de test en fibre de verre de haute qualité
  • Résine de polyester renforcée sur cadre en acier entièrement laminé avec roulettes et pieds réglables
  • Couvercle de chambre de test à double paroi, économe en énergie
  • Manipulation facile grâce au support d’entretoise à deux gaz et à la poignée ergonomique
  • Test de fonctionnement du filtre par mesure de la pression différentielle
  • Système de recharge automatique en eau déionisée pour alimenter le système d’humidification pour les tests au brouillard salin
  • Dimensions de la salle de test (intérieur) : P x l x H : 85 x 95 x 106,5cm
  • Porte-échantillon : 12
  • Plage de température : 50°C
  • Raccordement d’air comprimé : 3 à 4 bars
  • Poids : environ 400 kg
  • Charge maximale pour la salle de test : 120 kg
  • Volume maximal : 1 l
Spécification
Spécification
Testeur de corrosion
DIN EN 61010