Learn More
SCAT Unbowed con., 6,00 - 8,00mm for standard con. .
Marque: SCAT 117816
10.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Unbowed con., 6,00 - 8,00mm for standard con. .
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg