Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marque: SCAT 107802
10.30 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
- Connecteurs coniques
- Connecteurs en Y
- Connecteurs de tubes
- Connecteurs capillaires
Spécification
Connecteur en Y | |
Polypropylène | |
Systèmes HPLC/UHPLC |
4 mm | |
Tubes |