Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marque:  SCAT 107814
10.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10349637
  • 12.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Connecteurs coniques
  • Connecteurs en Y
  • Connecteurs de tubes
  • Connecteurs capillaires
Spécification
Spécification
Connecteur de tube
Polypropylène
Systèmes HPLC/UHPLC
de 5 à 7 mm
Bouchon de collecteur de déchets et tubulure