Learn More
SCAT™ Tube Connector, Angled
Code produit. 10228043 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
de 6,4 à 8 mm
de 9,5 à 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10228043
Marque: SCAT™ 107810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Connecteurs coniques
  • Connecteurs en Y
  • Connecteurs de tubes
  • Connecteurs capillaires
Spécification
Diamètre (métrique) de 9,5 à 10 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Bouchon de collecteur de déchets et tubulure
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC/UHPLC
Couleur Transparent
Type de produit Connecteur de tube