Learn More
Applied Biosystems™ Connector Cables for Automated Thermal Cycler (ATC)
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
1 m de câble de connexion pour thermocycleur automatisé (ATC)
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
Pour les clients qui cherchent à automatiser leur flux de travaux de PCR, le thermocycleur automatisé Applied Biosystems™ fournit la fiabilité et les performances que vous attendez des instruments Applied Biosystems™. Maintenant, dans un petit format facile à intégrer et compatible, notre nouveau thermocycleur automatisé fournit des résultats mains libres et minimisant les erreurs.
Rationalisez votre processus de PCR pour une efficacité accrue
Gain d’espace grâce à la conception compacte de notre thermocycleur à faible encombrement
- La conception modulaire flexible offre un gain de place sur la platine
- Le module du panneau de commande séparé offre une grande souplesse lors de l’intégration sur la platine robotisée
- Options de câblage de 10 cm, 1 mètre et 3 mètres
Caractéristiques du couvercle automatisé et du cycleur
- Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour un fonctionnement en mains-libres aisé avec manipulation de liquides ou chargeurs de plaques
- Le couvercle chauffant glisse vers l’avant pour couvrir la plaque emboîtable, assurant un contact thermique et éliminant l’évaporation
- Les éjecteurs de plaques automatisés garantissent un positionnement uniforme des plaques pour les plaques de 96 puits à demi-jupe ou à jupe complète
Intégrez entièrement votre système automatisé avec notre logiciel facile à installer
- Le code à intégration rapide SiLA compatible avec l’intégration permet une flexibilité maximale lors de l’intégration sur votre plateforme robotique
- Le logiciel vous permet d’exécuter directement votre thermocycleur automatisé avant d’installer votre robot
Garantie
Garantie de 27 mois
Spécification
Spécification
| Format | 1-m connector cable (flexible) |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur automatisé (ATC) |
| Type de produit | Câble de connexion |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) | 2,8°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon) |
| Quantité | 1 cable |