Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
5 ml
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Description
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Temperature range: -86°C to +121°C
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
- Off-the-shelf availability for comfortable handling
- Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
Spécification
Spécification
| Couleur | Colorless |
| Type de produit | CryoTube |
| Description | Eppendorf Safe-Lock Tube |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | Polypropylene |
| Type de filetage | Externe |
| Conditionnement | 500 (5 Bags x 100 Tubes) |
| Quantité | 500 Tubes/Pk. |
| Afficher plus |