Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
GREENER_CHOICE
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
Marque:  Eppendorf™ 0030113489
306.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17650006
  • 307.22€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons
  • La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
  • Plage de températures : -86°C à +121°C
  • Fabriqué en PP de haute qualité pour une pureté d’échantillon optimale
  • Disponible en vente libre pour une manipulation confortable
  • Apyrogène (sans endotoxines), exempt de DNase, de RNase et d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HDPE
15 mL
2D Datamatrix Code (SafeCode)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
Stérile
Non autoclavable
Conique
17 mm
Conical Tube
Transparent
Polypropylène
500/paquet
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
Oui
Cylindrique
Screw Cap
Oui
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes coniques > 15 mL