Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 15935180 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Sachets
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
Code produit. 15935180
Marque: Eppendorf™ 0030122224
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
  • La matière première de haute qualité et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons, une stabilité élevée de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés.
  • Le bouchon aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
  • Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et à un bouchon plat et de couleur claire.
  • Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs.
  • Stériles, apyrogènes, exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain et bactérien. Chaque lot individuel est vérifié et certifié pour la qualité et la pureté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 25 Pk.
Conditionnement 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 30 mm
FCR max. 19,500 x g
Pureté ou qualité Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien