Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
Marque: Eppendorf™ 0030122186
167.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.26500kg
Description
- La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons, une stabilité élevée de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés.
- Le bouchon avec côtés aplatis et rainurés prend en charge une manipulation ergonomique conviviale, permet un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré.
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs.
- Stériles, exempts de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN.
- Chaque lot est vérifié et certifié pour la qualité et la pureté.
Spécification
HDPE | |
50 ml | |
12 racks x 25 tubes | |
300 Pk. | |
Not Autoclavable | |
Screw Cap | |
19,500 x g |
Transparent | |
Polypropylène | |
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) | |
Stérile | |
Conique | |
30 mm | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |