Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Sachets
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
Description
- Matières premières de qualité supérieure USP classe 6
- Pas d’utilisation d’agents lubrifiants, de plastifiants ou de biocides lors de la fabrication
- Garantissent une intégrité élevée des échantillons, une stabilité de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Bouchon aux côtés aplatis et rainurés pour une manipulation ergonomique aisée
- Positionnement vertical stable et risque de contamination réduit
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
Applications
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Préparation d’échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire
- Stockage d’échantillons et solutions avec des volumes plus importants
- Préparation des mélanges maîtres et des tampons
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 48 Pk. |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Cylindrique |
| Déclaration de pureté | Forensic DNA Grade |
| Afficher plus |