Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
Marque: Eppendorf™ 0030122178
209.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Matières premières de qualité supérieure USP classe 6
- Pas d’utilisation d’agents lubrifiants, de plastifiants ou de biocides lors de la fabrication
- Garantissent une intégrité élevée des échantillons, une stabilité de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Bouchon aux côtés aplatis et rainurés pour une manipulation ergonomique aisée
- Positionnement vertical stable et risque de contamination réduit
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
Applications
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Préparation d’échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire
- Stockage d’échantillons et solutions avec des volumes plus importants
- Préparation de Master Mix et de tampons
Spécification
HDPE | |
Incolore | |
Polypropylène | |
Sachet | |
Stérile | |
Cylindrique | |
Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés | |
-86°C à -100°C | |
Conical Tube | |
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free |
Gris clair | |
50 mL | |
20 x 25 | |
500 pièce | |
Non autoclavable | |
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free | |
Oui | |
30 mm | |
19 500 x g |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes coniques > Volume : 50 ml ; Dia. : 30mm, nombre par boîte : 20 x 25 ; type de bouchon : Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu