Learn More
MP Biomedicals™ Tubes coniques de 15 ml, pour les kits de test SafTest™
Contient des consommables de remplacement pour exécuter tous les kits de test SafTest™.
Marque: MP Biomedicals™ 07DP1090
50.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- À utiliser avec l’analyseur SafTest
- Utilisé avec les six kits de test SafTest
- Convient à tous les points finaux de test
- Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
- Méthode de détection : Photomètre bichromatique
- Champ d’application : Dégradation de l’huile / des graisses
- Fabrication : Polystyrène
- Capacité : 15 ml
- Taille : 17 x 119 mm
- Graduations : 0,5 ml
Spécification
15 mL | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
17 mm |
119 mm | |
Oil/fat degradation | |
Yes | |
Conical Tube |