Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Code produit. 17443703 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Pyrogène, DNase, RNase, sans ADN humain et bactérien
Qualité Eppendorf
Couleur:
Ambré
Incolore
Conditionnement:
4 sachets x 50 tubes
5 sachets x 40 tubes
6 sachets x 25 tubes
Sachets
Conditionnement:
1 kit
150 pièces
200 pièces
Code produit. 17443703
Marque: Eppendorf™ 0030118430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaitement adaptés aux applications de biologie cellulaire et les protocoles de préparation d’échantillons en microbiologie et dans les laboratoires de biologie moléculaire.
  • La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
  • Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
  • Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g1 pour les deux variantes de tubes : bouchon SnapTec™ et bouchon à vis
  • L’étanchéité du couvercle est assurée pour une large plage de températures
  • Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
  • Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation des échantillons et le stockage garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
  • La matière première de classe 6 USP de haute qualité et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
  • Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination
  • Le tube conique de 25 ml avec bouchon SnapTec™ est autoclavable à 121°C en 20 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylene
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 25/sachet, 6 sachets
Conditionnement Sachets
Quantité 150 tubes
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0.85 oz.
Déclaration de pureté Apyrogène, exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’ADN ramifié
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon SnapTec™
Résistance aux UV Oui
Diamètre (métrique) 30 mm
Type de produit Tubes
FCR max. 17,000 x g
Pureté ou qualité Pyrogène, DNase, RNase, sans ADN humain et bactérien