Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Pyrogène, DNase, RNase, sans ADN humain et bactérien
Qualité Eppendorf
Couleur:
Ambré
Incolore
Conditionnement:
4 sachets x 50 tubes
5 sachets x 40 tubes
6 sachets x 25 tubes
Sachets
Conditionnement:
1 kit
150 pièces
200 pièces
Description
- La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
- Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
- Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g1) pour les deux variantes de tubes - avec bouchon SnapTec™ et avec bouchon à vis
- L’étanchéité du couvercle est assurée pour une large plage de températures
- Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
- Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation et le stockage des échantillons garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
- La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
- Stérile, exempt de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN. Chaque lot est vérifié et certifié pour contrôler sa qualité et sa pureté.
- Le tube conique de 25 ml avec bouchon SnapTec™ est autoclavable à 121°C en 20 min
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Bouchon à clipser |
| Matériau du bouchon | PP |
| Couleur de bouchon | Incolore |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes), 4 single Tube stands, 6 adapters for rotors with bore holes for 50 mL conical Tubes |
| Nbre par carton | 200 (5 sachets x 40 tubes) |
| Conditionnement | 4 sachets x 50 tubes |
| Afficher plus |