Learn More
KARTELL Conical Test Tube
The Conical Test Tube comes with a tight screw cap for a sealed test environment.
252.00€ - 273.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
---|---|
Longueur (métrique) | 115 mm |
Matériau | Polypropylene |
Forme | Cylindrical |
Stérilité | Sterile |
Code produit | Marque | Type de conception | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conception | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472353
|
KARTELL
8400300 |
Conical |
252.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15442353
|
KARTELL
8400500 |
Self-Standing |
273.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Supplied with PP tight screw cap.
- Sterile With red cap. (Withstand up to - 80° C).
- Pyrogen-free. 8500 RCFxG.
- Dimensions 30 x 115 mm.
Spécification
50 mL | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Yes |
115 mm | |
Cylindrical | |
Not Autoclavable | |
Test Tube |