Learn More
BRAND™ Cuve conique avec couvercle à clipser
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 25 ml |
Comprend | Couvercle à clipser |
Matériau | Polystyrène |
Quantité | 1000 |
Poids (métrique) | 0,01 kg |
Forme | Conique |
Type de produit | Cuve |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Type de bouchon | Couvercle à clipser |