Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes coniques avec bouchon en PTFE
Fabriqués en verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes coniques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
83.53€ - 93.49€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11876094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04474904 |
250 ml |
93.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04472802 |
50 ml |
83.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme conique avec prise NS et cône NS
- Avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec étiquette de marquage, sans échelle
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir compte-gouttes |