Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes coniques avec bouchon en verre
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes coniques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont utilisés pour assurer un transfert lent des fluides avec le robinet d’arrêt servant à contrôler le débit.
69.38€ - 79.82€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11806214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04453702 |
100 ml |
69.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04454904 |
250 ml |
79.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dispositif de fixation à vis
- Avec étiquette de marquage, sans graduation
- Expansion thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir compte-gouttes |