Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets coniques Al-23
61.68€ - 320.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15483525
|
Thermo Scientific Chemicals
033010.KF |
21mm | 30mm | 25mm (haut), 13mm (base) | 9mL |
85.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15473525
|
Thermo Scientific™
033009.KF |
17mm | 25mm | 20 mm (haut), 11 mm (base) | 4mL |
71.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15423535
|
Thermo Scientific Chemicals
033014.KF |
53mm | 65mm | 60mm (haut), 30mm (base) | 75mL |
211.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15413535
|
Thermo Scientific Chemicals
033013.KF |
40mm | 55mm | 45mm (haut), 22mm (base) | 49mL |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15403535
|
Thermo Scientific Chemicals
033012.KF |
31mm | 45mm | 35mm (haut), 18mm (base) | 23mL |
110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15433535
|
Thermo Scientific™
033015.KF |
67mm | 90mm | 73mm (haut), 35mm (base) | 160mL |
320.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15443535
|
Thermo Scientific™
033042.KF |
22mm | 20mm | 25mm (haut), 13mm (base) | 5 ml |
77.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15493535
|
Thermo Scientific Chemicals
033048.KF |
80mm | 60mm | 88mm (haut), 44mm (base) | 125mL |
299.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15473535
|
Thermo Scientific Chemicals
033046.KF |
45mm | 40mm | 50mm (haut), 25mm (base) | 40mL |
137.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15453535
|
Thermo Scientific™
033043.KF |
26mm | 24mm | 30mm (haut), 15mm (base) | 8mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||