Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur Code produit.: 10754791
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur
Code produit. 10754791
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10754791
Marque: Thermo Scientific Chemicals 110501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Numéro MDL MFCD00004028
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 22120, Direct Red 28
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo Red
Point de fusion >360.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Poids de la formule 696.65
Qualité Indicateur
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Congo red
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur >