Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban antidérapant adaptable, 510
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
2 rouleaux
Description
- Ruban antidérapant contribuant à préserver une surface ferme sur des sols irréguliers
- Surface antidérapante revêtue de minéraux résistant à des frictions élevées
- Convient à une application dans des environnements secs, humides ou huileux
- À utiliser principalement sur des surfaces bosselées ou à motifs dans des zones industrielles, alimentaires ou commerciales
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 18,3 m x 51 mm (60 ft x 2 po) |
| Finition | Revêtement minéral |
| À utiliser avec (application) | Environnements secs, humides ou huileux |
| Longueur (impériale) | 60 ft |
| Longueur (métrique) | 18,3 m |
| Quantité d’emballage | 2/boîte |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 0,051 m |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |