Learn More
Brady™ Cônes blancs résistants aux intempéries Cone™
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Hauteur (métrique):
630 mm
890 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Made of high impact, weather-resistant materials.
- Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
- Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | CONE-4SIDE-25H-YELLOW-BLANK |
| Texte affiché | Vierge |
| Hauteur (impériale) | 25 in. |
| Hauteur (métrique) | 630 mm |
| Longueur (impériale) | 10.5 in. |
| Longueur (métrique) | 266.7 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Plastique |
| Type | Cône neutre |