Learn More
Étalon de viscosité conique et de plaque, 2 506 mPa.s (25,00°C), Paragon Scientific™
Code produit. 15909919
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15909919
Marque: Paragon Scientific 2162/14
Les étalons de viscosité pour plaques et cônes Paragon certifiés ISO 17025 / ISO 17034 sont spécifiquement formulés pour l'industrie de la peinture et des revêtements et représentent la gamme la plus complète d’étalons disponibles pour cette application.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D2162 à 20 °C, 23 °C et 25 °C.
  • Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D341 à des températures intermédiaires
  • Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Traçabilité totale conforme aux normes nationales
  • Durée de conservation de 2 ans
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Conditionnement Flacon ambré en verre
Certificat d’analyse Yes
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.