Learn More
Étalon de viscosité conique et de plaque, 14,50 mPa.s (25,00°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D2162 à 20 °C, 23 °C et 25 °C.
- Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D341 à des températures intermédiaires
- Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Durée de conservation de 2 ans
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon ambré en verre |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.