Learn More
Cône simple Quickfit™ avec pointe longue
Permet de joindre le cône à la tubulure en verre
Marque:  Quickfit CBB45UB
Code produit. 15577760
  • 918.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utile pour la construction de guides d’agitation
  • Sans badge et sans marquages en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Cônes à pointes longues fabriqués avec une longueur de tige minimale de 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Cône simple avec pointe longue
2,3mm
Dia. de la tige :42 mm, alésage :31mm
45/40