Learn More
Cône simple Quickfit™ avec pointe longue
Permet de joindre le cône à la tubulure en verre
Marque:  Quickfit CBB40UB
Code produit. 15567760
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Utile pour la construction de guides d’agitation
  • Sans badge et sans marquages en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Cônes à pointes longues fabriqués avec une longueur de tige minimale de 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/Pk.
Cône simple avec pointe longue
2mm
Dia. Shank: 38mm, Bore: 27mm
40/38