Learn More
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 200 000 μS/cm, Reagecon™ Code produit.: 11576723
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 200 000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11576723 Tous les produits Reagecon Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 11576723
Marque: Reagecon CSKC200M
Edge
Conforme à la norme ISO 17025. L’étalon de conductivité Reagecon™ 200 000μS/cm, avec traçabilité NIST, est un étalon non dangereux à base aqueuse présentant un haut degré de précision, une faible variation de température et une stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration, même après l’ouverture du flacon.
Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.
  • Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
  • Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
  • Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
  • Haute précision (±1 % à 25°C) —Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)
Spécification
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Yes
Conductivité 200,000μS/cm (±1% at 25°C)
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Aqueous
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotCS200M25C1 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberCSKC200M
Numéro de lotCS200M24J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2025 Catalog NumberCSKC200M
Numéro de lotCS200M24C1 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog NumberCSKC200M
Numéro de lotCS200M23J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/07/2024 Catalog NumberCSKC200M
Numéro de lotCS200M23J1 (1) Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberCSKC200M
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 200 000 μS/cm, Reagecon™ >