Learn More
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 20 μS/cm, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Description
Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.
- Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
- Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
- Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
- Haute précision (±1 % à 25°C) —Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |
Certificat d’analyse | Yes |
Conductivité | 20μS/cm (±1% at 25°C) |
Forme physique | Liquide |
À utiliser avec (équipement) | Conductimètres |
Solvent or Matrix | Aqueous |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
CSKC2025B1 | Certificat d’analyse | 11/03/2025 | CSKC20 |
CSKC2025A1 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | CSKC20 |
CSKC2024K2 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | CSKC20 |
CSKC2024K1 | Certificat d’analyse | 16/01/2025 | CSKC20 |
CSKC2024J1 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | CSKC20 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31