Learn More
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 12 880 μS/cm, Reagecon™ Code produit.: 11446634
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 12 880 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11446634 Tous les produits Reagecon Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 11446634
Marque: Reagecon CSKC12880
Conforme à la norme ISO 17025. L’étalon de conductivité Reagecon™ 12 880μS/cm, avec traçabilité NIST, est un étalon non dangereux à base aqueuse présentant un haut degré de précision, une faible variation de température et une stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration, même après l’ouverture du flacon.
Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.
  • Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
  • Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
  • Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
  • Haute précision (±1 % à 25°C) —Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)
Spécification
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Yes
Conductivité 12,880μS/cm (±1% at 25°C)
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Aqueous
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 12 880 μS/cm, Reagecon™ >