Learn More
Étalons de conductivité NIST Traceable, 100 000 μS/cm, Reagecon™ Code produit.: 10790320
Étalons de conductivité NIST Traceable, 100 000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 10790320 Tous les produits Reagecon Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 10790320
Marque: Reagecon CSKC100M
Edge
Utilisés comme étalons de conductivité certifiés. Les étalons de conductivité Reagecon™ avec traçabilité NIST, 100000 μs/cm, sont traçables aux matériaux de référence du NIST.
  • Précision à ±1 %
  • Traçabilité NIST
  • Conformité aux BPL
  • Certificat d’analyse fourni avec chaque flacon (y compris la méthode d’analyse et le détail des matériaux de référence étalon)
  • Large gamme : 20 valeurs allant de 1,3μS/cm à 500 000μS/cm
  • Une technologie exclusive permet de prolonger la durée de conservation. La mesure de conductivité précise nécessite un étalonnage régulier du capteur de conductivité afin de déterminer sa constante de cellule (le multiplicateur utilisé pour convertir la sortie du capteur en conductivité affichée). Nos étalons de conductivité standard avec plusieurs valeurs sont adaptés aux valeurs pré-programmées utilisées par toutes les principales marques de conductimètres pour l’étalonnage automatique. La large gamme des étalons offre une grande flexibilité.
Spécification
Quantité 500 mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotCS100M25C1 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberCSKC100M
Numéro de lotCS100M24L1 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/04/2025 Catalog NumberCSKC100M
Numéro de lotCS100M24F1 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog NumberCSKC100M
Numéro de lotCS100M24B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog NumberCSKC100M
Numéro de lotCS100M24F1 Type de certificatCertificat de conformité Date10/07/2024 Catalog NumberCSKC100M
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalons de conductivité NIST Traceable, 100 000 μS/cm, Reagecon™ >