Learn More
Étalons de conductivité 500 μS/cm, Mettler Toledo™ Code produit.: 11977501
Étalons de conductivité 500 μS/cm, Mettler Toledo™
Code produit. 11977501 Tous les produits Mettler Toledo Produits
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Code produit. 11977501
Marque: Mettler Toledo 51300170
Edge
Spécification
Description Cond standard 500 µs/cm, 250 mL
Conditionnement 250 ml
Quantité 250 mL
Conductivité 500μS/cm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalons de conductivité 500 μS/cm, Mettler Toledo™ >