missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Étalon de conductivité, 100 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab Code produit.: 11983083

Étalon de conductivité, 100 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab

Code produit. 11983083
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11983083

Marque: Chem Lab CL03.1119.0500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. Étalon de conductivité, 100 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab est une solution de chlorure de potassium pour une utilisation en laboratoire et des mesures LF.100 μS (±1 %) à 25°C.

15°C—80,56 μS/cm
16°C—82,50 μS/cm
17°C—84,45 μS/cm
18°C—86,39 μS/cm
19°C—88,33 μS/cm
20°C—90,28 μS/cm
21°C— 92,22 μS/cm
22°C—94,17 μS/cm
23°C—96,11 μS/cm
24°C—98,06 μS/cm
25°C—100,00 μS/cm
30°C—109,72 μS/cm

Spécification

Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 500 mL
Densité 1.00g/mL
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Conductivité 100μS/cm
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Étalon de conductivité, 100 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis