Learn More
Solution étalon de conductivité, 1,3 μS/cm, Reagecon™ Code produit.: 11506723
Solution étalon de conductivité, 1,3 μS/cm, Reagecon™
Code produit. 11506723 Tous les produits Reagecon Produits
6 x 500 mL
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Code produit. 11506723
Marque: Reagecon CSKC136
L’étalon de conductivité Reagecon à 25°C est testé et certifié par une méthode de test accréditée ISO17025 (réf. INAB 264T) et a une traçabilité NIST.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T
  • Traçabilité NIST
  • Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette du produit. Le coefficient de variation à basse température réduit les erreurs de mesure et permet une utilisation non contrôlée par la température et convient aux travaux sur le terrain
  • Haute précision ± 1 % à 25°C, permet aux étalons d’être utilisés comme étalons et/ou contrôles, conformément aux exigences industrielles les plus rigoureuses
  • Le produit est à base aqueuse, non dangereux et précis selon une spécification de ±1 %. Le produit, étant donné qu’il est aqueux, a un coefficient de variation à basse température.
Spécification
Description Conductivity Standard Solution
Conditionnement Flacons
Quantité 6 x 500 mL
Certificat d’analyse Yes
Conductivité 1.3μS/cm ± 1%
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Aqueous
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotCSKC1325A1 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberCSKC136
Numéro de lotCSKC1324H3 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog NumberCSKC136
Numéro de lotCSKC1324B4 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberCSKC136
Numéro de lotCSKC1323A3 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2023 Catalog NumberCSKC136
Numéro de lotCSKC1322L2 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog NumberCSKC136
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de conductivité, 1,3 μS/cm, Reagecon™ >