Learn More
Étalon de conductivité 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon FDA
Flacons arrêtant la lumière
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacons arrêtant la lumière |
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Solubilité | Soluble |
| Quantité | 500 mL |