Learn More
Sachets standard de conductivité 5 000 μS/cm, instruments Hanna™
Click to view available options
Quantité:
25 x 20 mL
Conditionnement:
Sachets
Description
- Solution de conductivité à 5 000 μS/cm de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse
- Solution de conductivité étalonnée avec un conductimètre
- Étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) dans de l’eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS 3978
- L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Spécification
Conditionnement | Sachets |
Quantité | 25 x 20 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |