missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sachets de solution étalon de conductivité à 1413 μs/cm

Code produit. 10719071
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 x 20 mL
Conditionnement:
Flacons
Flacons arrêtant la lumière
Sachets
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Solution de conductivité de qualité supérieure à 1 413 μS/cm avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment.

  • Solution de conductivité 1,413 μS/cm de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse
  • Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
  • Solution de conductivité à 1 413 μS/cm étalonnée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) 
  • Eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS3978
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
  • Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
  • Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité

Spécification

Conditionnement Sachets
Quantité 25 x 20 mL
Couleur Incolore
Odeur Odorless
pH 7
Solubilité Soluble
Forme physique Liquide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'