missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de conductivité à 500 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Code produit. p-7115342 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12994485

Marque: Fisher Chemical CTE 006 500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Spécification

Conductivité 500μS.cm-1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis