Learn More
Solution de conductivité à 20 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Conductivité | 20μS/cm at 25°C in 30% n-propanol |
Numéro UN | 1993 |
Type | Solution de conductivité |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1090073 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | CTE 003 500 |
1089592 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | CTE 003 500 |
1089179 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | CTE 003 500 |
1078506 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | CTE 003 500 |
1065833 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | CTE 003 500 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Conductivity calibration solution 20 µS/cm @ 25°C (CTE 003)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de conductivité à 20 μS.cm-1, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu