Learn More
Solution de conductivité à 100 μS.cm-1, Fisher Chemical™ Code produit.: 12974485
Solution de conductivité à 100 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12974485
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Code produit. 12974485
Marque: Fisher Chemical CTE 005 500
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Quantité 500 mL
Conductivité 100μS.cm-1
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1080217 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberCTE 005 500
Numéro de lot1085733 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberCTE 005 500
Numéro de lot1041100 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberCTE 005 500
Numéro de lot1062674 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberCTE 005 500
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de conductivité à 100 μS.cm-1, Fisher Chemical™ >