Learn More
Solution d’étalon de résistivité/conductivité, 1330 μS/cm, Reagecon™ Code produit.: 10388547
Solution d’étalon de résistivité/conductivité, 1330 μS/cm, Reagecon™
Code produit. 10388547 Tous les produits Reagecon Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 10388547
Marque: Reagecon EP1330
Spécification
Quantité 500 mL
Odeur Characteristic
Densité 1.00091g/cm3 at 20°C
Conductivité 1330μS/cm
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Entièrement miscible
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotEP133024J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberEP1330
Numéro de lotEP133023H1 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog NumberEP1330
Numéro de lotEP133022H1 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2022 Catalog NumberEP1330
Numéro de lotEP133021F1 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2022 Catalog NumberEP1330
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’étalon de résistivité/conductivité, 1330 μS/cm, Reagecon™ >