Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05210402
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 19/26 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
400 mm |